Learn More
4-Amino-1-tert-butil-3-(3-bromobenzil)pirazolo[3,4-d]pirimidina, TRC
Código de producto. 30010128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010128 100 mg 100 miligramos
30004611 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010128 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA602985100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 956025-99-3
Fórmula molecular C16 H18 Br N5
Peso molecular (g/mol) 360.25
Sinónimo 3-[(3-Bromophenyl)methyl]-1-(1,1-dimethylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 3-BrB-PP1;
Nombre IUPAC 3-[(3-bromofenil)metil]-1-tert-butilpirazolo[3,4-d]pirimidina-4-amina
SMILES CC(C)(C)n1nc(Cc2cccc(Br)c2)c3c(N)ncnc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-bromobenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18BrN5/c1-16(2,3)22-15-13(14(18)19-9-20-15)12(21-22)8-10-5-4-6-11(17)7-10/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H2,18,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.0746
Porcentaje de pureza >95%