Learn More
4-Amino-1-tert-butil-3-(1'-naftimetil)pirazolo[3,4-d]pirimidina, TRC
Código de producto. 17973255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973255 250 mg 250 miligramos
17933065 25 mg 25 miligramos
17950765 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17973255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA603003250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 221244-14-0
Fórmula molecular C20 H21 N5
Peso molecular (g/mol) 331.41
Sinónimo 1-NM-PP1
Nombre IUPAC 1-tert-butil-3-(naftalena-1-ilmetil)pirazolo[3,4-d]pirimidina-4-amina
SMILES CC(C)(C)n1nc(Cc2cccc3ccccc23)c4c(N)ncnc14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-tert-butyl-3-(1'-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-1-tert-butyl-3-(1'-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21N5/c1-20(2,3)25-19-17(18(21)22-12-23-19)16(24-25)11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10,12H,11H2,1-3H3,(H2,21,22,23)
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1797
Porcentaje de pureza >95%