Learn More
4-Amino-1-terc-butil-3-(1'-naftil)pirazolo[3,4-d]pirimidina, TRC
Código de producto. 30317925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30317925 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30317925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6030045MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-tert-butyl-3-(1'-naphthyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
CAS 221243-82-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 H19 N5
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1-(1,1-Dimethylethyl)-3-(1-naphthalenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 1-NA-PP1
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19N5/c1-19(2,3)24-18-15(17(20)21-11-22-18)16(23-24)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14/h4-11H,1-3H3,(H2,20,21,22)
SMILES CC(C)(C)n1nc(c2cccc3ccccc23)c4c(N)ncnc14
Nombre IUPAC 1-terc-butil-3-naftalen-1-ilpirazolo[3,4-d]pirimidin-4-amina
Peso molecular (g/mol) 317.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.164
Porcentaje de pureza >95