Learn More
Clorhidrato de 4-amino-1-propilpirrolidin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1-propylpyrrolidin-2-one Hydrochloride |
| CAS | 1255717-37-3 |
| Fórmula molecular | C7H14N2O . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Pyrrolidinone, 4-amino-1-propyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 4-Amino-1-propylpyrrolidin-2-one hydrochloride, 4-Amino-1-propyl-2-pyrrolidinone hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2O.ClH/c1-2-3-9-5-6(8)4-7(9)10;/h6H,2-5,8H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCN1CC(N)CC1=O |
| Nombre IUPAC | 4-amino-1-propilpirrolidin-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 178.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0873 |