Learn More
4-Amino-1-fenilpirazolo[3,4-D]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1-phenylpyrazolo[3,4-D]pyrimidine |
| CAS | 5334-30-5 |
| Fórmula molecular | C11 H9 N5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | PP 3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9N5/c12-10-9-6-15-16(11(9)14-7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,12,13,14) |
| SMILES | Nc1ncnc2c1cnn2c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-fenilpirazolo[3,4-d]pirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 211.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0858 |