Learn More
4-Amino-1-fenil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina, téc. 85 %, Alfa Aesar™
Código de producto. 11387146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387146 1 g 1 g
11397146 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07125.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5334-30-5
Fórmula molecular C11H9N5
Peso molecular (g/mol) 211.23
Número MDL MFCD00022901
Clave InChI KKDPIZPUTYIBFX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4879
SMILES NC1=C2C=NN(C2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Punto de fusión 214°C to 217°C
Cantidad 1 g
Beilstein 198460
Sinónimo 4-amino-1-phenylpyrazolo 3,4-d pyrimidine, 1-phenyl-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-amine, pp3, pp 3, 1-phenylpyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-amine, chembl65063, 1-phenyl-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ylamine, 4-amino-7-phenylpyrazol 3,4-d pyrimidine, 4-amino-1-phenylpyrazolo 3,4-e pyrimidine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-amine, 1-phenyl
Nombre IUPAC 1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.23
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico