Learn More
4-amino-1-pentanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1-pentanol |
| CAS | 927-55-9 |
| Fórmula molecular | C5 H13 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NSC 1095 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13NO/c1-5(6)3-2-4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3 |
| SMILES | CC(N)CCCO |
| Nombre IUPAC | 4-aminopentan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 103.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0997 |