Learn More
Sal de clorhidrato de 4-amino-1-pentanol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1-pentanol-d4 Hydrochloride Salt |
| CAS | 1216414-18-4 |
| Fórmula molecular | C5 D4 H9 N O . H Cl |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13NO.ClH/c1-5(6)3-2-4-7;/h5,7H,2-4,6H2,1H3;1H/i2D2,4D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])CC(C)N |
| Nombre IUPAC | 4-amino-1,1,2,2-tetradeuteriopentan-1-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 143.648 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.101 |