Learn More
Clorhidrato de 4-amino-1-naftol, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406866 1 g 1 g
11416866 5 g 5 g
11426866 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11406866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23978.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5959-56-8 | C10H10ClNO | 195.646 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5959-56-8
Fórmula molecular C10H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 195.646
Número MDL MFCD00012562
Clave InChI FDBQTRARWCKEJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-1-naphthol hydrochloride, 4-aminonaphthalen-1-ol hydrochloride, 1-amino-4-naphthol hydrochloride, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride, 4-amino-1-naphtholhydrochloride, 4-aminonaphthol, chloride, pcmd-cc-pab-253, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride 1:1, acmc-1aogt, 4-amino-1-naphthol . hcl
PubChem CID 2723858
Nombre IUPAC 4-aminonaftalen-1-ol; clorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
Punto de fusión ∼272°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.65
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico