Learn More
Clorhidrato de 4-amino-1-naftol, 90 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10564091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10564091 25 g 25 g
10246110 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10564091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158510250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5959-56-8 | C10H9NO·HCl | 195.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5959-56-8
Fórmula molecular C10H9NO·HCl
Peso molecular (g/mol) 195.65
Número MDL MFCD00012562
Clave InChI FDBQTRARWCKEJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-1-naphthol hydrochloride, 4-aminonaphthalen-1-ol hydrochloride, 1-amino-4-naphthol hydrochloride, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride, 4-amino-1-naphtholhydrochloride, 4-aminonaphthol, chloride, pcmd-cc-pab-253, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride 1:1, acmc-1aogt, 4-amino-1-naphthol . hcl
PubChem CID 2723858
Nombre IUPAC 4-aminonaftalen-1-ol; clorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 273.0°C
Color De gris a rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC10H6OH·HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 13, 667
Índice Merck 10, 457
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.65
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Polvo