Learn More
4-amino-1-metilpirimidin-2(1H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1-methylpyrimidin-2(1H)-one |
| CAS | 1122-47-0 |
| Fórmula molecular | C5H7N3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Methylcytosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3O/c1-8-3-2-4(6)7-5(8)9/h2-3H,1H3,(H2,6,7,9) |
| SMILES | CN1C=CC(=NC1=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-amino-1-metilpirimidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 125.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0589 |