Learn More
Clorhidrato de 4-amino-1-metil-3-propil-1H-pirazol-5-carboxamida, TRC
Código de producto. 30309321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309321 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30309321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61742050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide Hydrochloride
CAS 247584-10-7
Fórmula molecular C8H15ClN4O
Cantidad 50 g
Sinónimo 4-Amino-2-methyl-5-propyl-2H-pyrazole-3-carboxamide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N4O.ClH/c1-3-4-5-6(9)7(8(10)13)12(2)11-5;/h3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,13);1H
SMILES Cl.CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1N
Nombre IUPAC 4-amino-2-metil-5-propilpirazol-3-carboxamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 218.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0934