Learn More
4-Amino-1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496577 5 g 5 g
15406587 250 mg 250 miligramos
15486577 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15496577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33728.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 69843-13-6 | C4H7N3 | 97.121 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69843-13-6
Fórmula molecular C4H7N3
Peso molecular (g/mol) 97.121
Número MDL MFCD05667135
Clave InChI LBGSWBJURUFGLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazol-4-amine, 1-methyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 4-amino-1-methylpyrazole, 1h-pyrazol-4-amine, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-4-ylamine, 4-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-ylamine, acmc-20a0x1, 4-amino-1-methyl-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-amine
PubChem CID 4770990
Nombre IUPAC 1-metilpirazol-4-amina
SMILES CN1C=C(C=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 47°C to 50°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4368862
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.12
Porcentaje de pureza 97%