Learn More
4-Amino-1-metil-1H-imidazol-5-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxamide |
| CAS | 5413-89-8 |
| Fórmula molecular | C5H8N4O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-1-methyl-imidazole-5-carboxamide, NSC 7858 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N4O/c1-9-2-8-4(6)3(9)5(7)10/h2H,6H2,1H3,(H2,7,10) |
| SMILES | Cn1cnc(N)c1C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-amino-3-metilimidazol-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 140.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0698 |