Learn More
4-amino-1-butanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1-butanol |
| CAS | 13325-10-5 |
| Fórmula molecular | C4H11NO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Amino-4-butanol, 4-Amino-1-butanol, 4-Aminobutanol, 4-Hydroxy-1-butanamine, 4-Hydroxybutylamine, Butanolamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2 |
| SMILES | NCCCCO |
| Nombre IUPAC | 4-aminobutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 89.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.0841 |