Learn More
4-Amino-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490563 25 g 25 g
11470563 1 g 1 g
11480563 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490563 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12680.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13325-10-5 | C4H11NO | 89.138 g/mol
4-Amino-1-butanol is a useful intermediate in a variety of organic synthesis. It is mainly used in personal-care products, preparation of water soluble cationic flocculants and ion exchange resins as well as in the preparation of beta-lactam antibiotics. It is used for the production of efficient anionic emulsifiers, nonionic polyethylene emulsions, water treatment, metal treatment and absorption of carbon dioxide gas. It is used as a pigment dispersion aid and curing agent in selected textile -resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-amino-1-butanol es un intermediario útil en varias síntesis orgánicas. Se utiliza principalmente en productos de cuidado personal, en la preparación de floculantes catiónicos solubles en agua y resinas de intercambio iónico, así como en la preparación de antibióticos beta-lactámicos. También se utiliza para la producción de emulsionantes aniónicos eficientes, emulsiones de polietileno no iónico, tratamiento de agua, tratamiento de metales y absorción de gas de dióxido de carbono. Se utiliza como un agente de dispersión de pigmentos y endurecedor en determinadas resinas textiles.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13325-10-5
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.138
Número MDL MFCD00008230
Clave InChI BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol
PubChem CID 25868
Nombre IUPAC 4-aminobutan-1-ol
SMILES C(CCO)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-butanol
Punto de fusión 16°C to 18°C
Densidad 0.967
Punto de ebullición 206°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal H2N(CH2)4OH
Índice de refracción 1.461
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 1731411
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 98%