Learn More
4-Amino-1-Boc-piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Amino-1-Boc-piperidine is a chemical reagent used in the preparation of pharmaceutical compounds. Used in the synthesis of bromodomain inhibitors as well as HepG2 cell cycle inhibitors used in anti-tumor therapy. Also employed in a microwave-assisted solid-phase synthesis of N-substituted piperidines via direct annulation of primary amines with resin-bound dimesylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-amino-1-Boc-piperidina es un reactivo químico utilizado en la preparación de compuestos farmacéuticos. Se utiliza en la síntesis de inhibidores de bromodominio, así como inhibidores del ciclo celular HepG2 utilizados en la terapia antitumoral. También se emplea en una síntesis de fase sólida asistida por microondas de piperidinas N-sustituidas mediante la anulación directa de aminas primarias con dimesilatos unidos a resina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire, almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1-Boc-piperidine |
| Punto de fusión | 44°C to 48°C |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3259 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.28 |
| Porcentaje de pureza | 97% |