Learn More
4-Amino-1-Boc-piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443987 1 g 1 g
15453987 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30779.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 87120-72-7 | C10H21N2O2 | 201.29 g/mol
4-Amino-1-Boc-piperidine is a chemical reagent used in the preparation of pharmaceutical compounds. Used in the synthesis of bromodomain inhibitors as well as HepG2 cell cycle inhibitors used in anti-tumor therapy. Also employed in a microwave-assisted solid-phase synthesis of N-substituted piperidines via direct annulation of primary amines with resin-bound dimesylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-amino-1-Boc-piperidina es un reactivo químico utilizado en la preparación de compuestos farmacéuticos. Se utiliza en la síntesis de inhibidores de bromodominio, así como inhibidores del ciclo celular HepG2 utilizados en la terapia antitumoral. También se emplea en una síntesis de fase sólida asistida por microondas de piperidinas N-sustituidas mediante la anulación directa de aminas primarias con dimesilatos unidos a resina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire, almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87120-72-7
Fórmula molecular C10H21N2O2
Peso molecular (g/mol) 201.29
Número MDL MFCD01076201
Clave InChI LZRDHSFPLUWYAX-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-amino-1-boc-piperidine, 1-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-amino-piperidine, 4-amino-1-n-boc-piperidine, 4-amino-n-boc piperidine, 1-boc-4-amino piperidine, 1-n-boc-4-aminopiperidine, 1-t-butoxycarbonyl-4-aminopiperidine, n-1-boc-4-aminopiperidine
PubChem CID 1268291
Nombre IUPAC terc-butilo 4-aminopiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC([NH3+])CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-Boc-piperidine
Punto de fusión 44°C to 48°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%