Learn More
Ácido 4-Amino-1-boc-piperidina-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359755 1 g 1 g
11369755 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19794.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183673-71-4
Fórmula molecular C11H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 244.29
Número MDL MFCD01318728
Clave InChI YNHLVALLAURVJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-aminopiperidine-4-carboxylic acid, 4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid, 4-amino-1-boc-isonipecotic acid, 4-amino-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, h-pip boc-oh, 4,4-acp 1-n-boc, 4-amino-piperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester, 1-boc-4-amino-4-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 693797
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)(CC1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Punto de fusión ∽290°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 7588844
Nombre IUPAC ácido 4-amino-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidina-4-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.29
Porcentaje de pureza 98%