Learn More
4-Amino-1,8-naftalimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486339 100 mg 100 miligramos
15476339 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64358.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1742-95-6 | C12H8N2O2 | 212.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1742-95-6
Fórmula molecular C12H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 212.21
Número MDL MFCD00006921
Clave InChI SSMIFVHARFVINF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-1,8-naphthalimide, 4-aminonaphthalimide, 6-amino-benzo de isoquinoline-1,3-dione, 6-amino-1h-benzo de isoquinoline-1,3 2h-dione, 4-aminonaphthalene-1,8-dicarboximide, naphthalimide, 4-amino, dfp 1, 1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 6-amino, 6-aminobenzo de isoquinoline-1,3-dione, parp inhibitor v, 4-ani
PubChem CID 1720
ChEBI CHEBI:40071
SMILES NC1=C2C=CC=C3C(=O)NC(=O)C(C=C1)=C23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1,8-naphthalimide
Punto de fusión >360°C
Color Naranja
Densidad 1.105
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Soluble in DMSO
Nombre IUPAC 10-amino-3-azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido