Learn More
Diclorhidrato de 4-amino-1,5-dimetilpirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1,5-dimethylpyrazole Dihydrochloride |
| CAS | 1189950-55-7 |
| Fórmula molecular | C5H11Cl2N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine Dihydrochloride, 4-Amino-1,5-dimethyl-1H-pyrazole Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c1-4-5(6)3-7-8(4)2;;/h3H,6H2,1-2H3;2*1H |
| SMILES | CC1=C(C=NN1C)N.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | 1,5-dimetilpirazol-4-amina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 184.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.033 |