Learn More
4-Amino-1,5-dimetil-2-fenil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-ona (Ampirona), Mikromol™
Código de producto. 17941706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17941706 100 mg 100 miligramos
17952036 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17941706 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0052.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-Amino-1,5-dimetil-2-fenil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-ona (Ampirona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminoantipyrin
CAS 83-07-8
Nombres de analitos o componentes 4-Aminoantipyrin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H13 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Metamizole Sodium Monohydrate Imp. B (EP), Metamizole Imp. B (EP), Antipyrine, 4-amino- (8CI), 4-Amino-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, (2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)amine, 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-4-amino-3H-pyrazol-3-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-amino-5-pyrazolone, 4-AAP, 4-Amino-1,2-dihydro-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydropyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-3-pyrazolone, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-4-pyrazolin-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazolin-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazoline, 4-Amino-1-phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazolin-5-one, 4-Aminoantipyrine, 4-Aminophenazone, Aminoantipyrine, Aminoazophene, Ampyrone, Metapirazone, NSC 60242, Solvapyrin A, Metamizole Sodium Monohydrate Impurity B, Metamizole Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
SMILES CN1N(C(=O)C(=C1C)N)c2ccccc2
Nombre IUPAC 4-amino-1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 203.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1059 g/mol