Learn More
4-amino-1-(5-desoxi-beta-D-ribofuranosil)-5-fluoropirimidin-2(1H)-ona (5'-desoxi-5-fluorocitidina), Mikromol™
Descripción
4-amino-1-(5-desoxi-beta-D-ribofuranosil)-5-fluoropirimidin-2(1H)-ona (5'-desoxi-5-fluorocitidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-Deoxy-5-fluorocytidine |
| CAS | 66335-38-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 5'-Deoxy-5-fluorocytidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H12 F N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5'-deoxy-5-fluorocytidine, 5'-DFCR, 5'-Deoxy-5-fluorocytidine, Capecitabine Imp. A (EP), Capecitabine Related Compound A (USP), Capecitabine USP Related Compound A, Capecitabine USP RC A, 4-Amino-1-(5-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one, Capecitabine Related Compound A, Capecitabine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12FN3O4/c1-3-5(14)6(15)8(17-3)13-2-4(10)7(11)12-9(13)16/h2-3,5-6,8,14-15H,1H3,(H2,11,12,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=NC2=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metiloxolan-2-il]-5-fluoropirimidin-2-ona |
| Mostrar más |