Learn More
Ácido 4-amino-1,3-bencenodisulfónico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1,3-benzenedisulfonic Acid |
| CAS | 137-51-9 |
| Fórmula molecular | C6H7NO6S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Amino-2,4-benzenedisulfonic Acid, 2-Aminobenzene-1,5-disulfonic Acid, 4-Amino-m-benzenedisulfonic Acid, 6-Amino-1,3-benzenedisulfonic Acid, Aniline-2,4-disulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO6S2/c7-5-2-1-4(14(8,9)10)3-6(5)15(11,12)13/h1-3H,7H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-aminobenceno-1,3-disulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 253.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.9715 |