Learn More
4-Amino-1,3,5-trimetil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole |
| Punto de fusión | 99°C to 105°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 110739 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.17 |
| Porcentaje de pureza | 97% |