Learn More
4-Amino-1,3,5-trimetil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382906 1 g 1 g
11392906 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10625.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28466-21-9 | C6H11N3 | 125.175 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28466-21-9
Fórmula molecular C6H11N3
Peso molecular (g/mol) 125.175
Número MDL MFCD00052883
Clave InChI SSDGMKHZMNTWLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3,5-trimethylpyrazole, trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, pyrazole, 4-amino-1,3,5-trimethyl, 4-amino-1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole, trimethylpyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1h-pyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-amine, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-ylamine
PubChem CID 161603
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetilpirazol-4-amina
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 99°C to 105°C
Cantidad 1 g
Beilstein 110739
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.17
Porcentaje de pureza 97%