Learn More
4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hidroxi-metil)-1,3-oxatiolan-5-il]pirimidin-2(1H)-ona, Mikromol™
Código de producto. 30051366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051366 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051366 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0749.040025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hidroxi-metil)-1,3-oxatiolan-5-il]pirimidin-2(1H)-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one ((+)-trans-Lamivudine)
CAS 134680-32-3
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one ((+)-trans-Lamivudine)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8H11N3O3S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2S-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., (+)-BCH 189, 2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, 2'-Deoxy-3'-thiacytidine, 3TC, BCH 189, (+)-, NSC 620753, 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, (+)-trans-Lamivudine, ent-Lamivudine, Lamivudine Related Compound D, GR 103665X (racemic mix of GR 109714X and GR 109712X), Ph Eur Lamivudine for system suitability 2, GR 111720X, GR 135522X, GR109825X, GR137198X, GW403126X
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m1/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CS[C@@H](CO)O2
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2S,5R)-2-(hidroximetil)-1,3-oxatiolan-5-il]pirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 229.26
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229,052 g/mol