Learn More
4-Amino-1-((2R,5S)-2-((terc-butildimetilsililoxi)metil)-1,3-oxatiolan-5-il)-5-fluoropirimidin-2(1H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1-((2R,5S)-2-((tert-butyldimethylsilyloxy)methyl)-1,3-oxathiolan-5-yl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one |
| CAS | 1365246-84-9 |
| Fórmula molecular | C14H24FN3O3SSi |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-O-tert-Butyldimethylsilyl (-)-Emtricitabine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H24FN3O3SSi/c1-14(2,3)23(4,5)20-7-11-21-10(8-22-11)18-6-9(15)12(16)17-13(18)19/h6,10-11H,7-8H2,1-5H3,(H2,16,17,19)/t10-,11+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)N2C=C(F)C(=NC2=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-amino-1-[(2R,5S)-2-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-1,3-oxatiolan-5-il]-5-fluoropirimidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 361.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.1292 |