Learn More
Ácido 4-amino-[1,2,5]tiadiazol-3-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10259424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10259424 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10259424 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00178DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-[1, 2, 5]thiadiazole-3-carboxylic acid
CAS 2829-58-5
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C3H3N3O2S
Número MDL MFCD00718830
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-amino-1,2,5 thiadiazole-3-carboxylic acid, 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylicacid, 1,2,5-thiadiazole-3-carboxylic acid, 4-amino, 1,2,5-thiadiazole, tda2, 1,2,5-thiadiazole-3-carboxylicacid, 4-amino, 4-amino-1,2,5-thiadiazol-3-carboxylic acid
Clave InChI OJMKAQZLZNNVTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NSN=C1C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 4-amino-1,2,5-tiadiazol-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 145.14
PubChem CID 251763
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.14
Porcentaje de pureza 97%