Learn More
4-amino-1,2,4-triazolidina-3,5-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-amino-1,2,4-triazolidine-3,5-dione |
| CAS | 21531-96-4 |
| Fórmula molecular | C2H4N4O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4N4O2/c3-6-1(7)4-5-2(6)8/h3H2,(H,4,7)(H,5,8) |
| SMILES | NN1C(=O)NNC1=O |
| Nombre IUPAC | 4-amino-1,2,4-triazolidina-3,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 116.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0334 |