Learn More
4-amino-1,2,4-triazol, Mikromol™
Código de producto. 30052348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052348 25 mg 25 miligramos
17941746 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052348 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0235.090025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-amino-1,2,4-triazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1,2,4-triazole
CAS 584-13-4
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-1,2,4-triazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C2 H4 N4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Amino-1,2,4-triazole
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
SMILES Nn1cnnc1
Nombre IUPAC 1,2,4-triazol-4-amina
Peso molecular (g/mol) 84.08
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 84,0436 g/mol