Learn More
4-amino-1,2,4-triazol, LoGiCal
Código de producto. 30459307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459307 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459307 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0235.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1,2,4-triazole
CAS 584-13-4
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-1,2,4-triazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C2 H4 N4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Amino-1,2,4-triazole
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Nn1cnnc1
Nombre IUPAC 1,2,4-triazol-4-amina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 84.08
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 84,0436 g/mol