Learn More
4-Amino-1,2,4-triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433308 100 g 100 g
11413308 5 g 5 g
11423308 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17716.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 584-13-4 | C2H4N4 | 84.082 g/mol
4-Amino-1,2,4-triazole is used as an intermediate for the preparation of antifungal agent like fluconazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-amino-1,2,4-triazol se utiliza como intermedio en la preparación de agentes antifúngicos como fluconazol.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-13-4
Fórmula molecular C2H4N4
Peso molecular (g/mol) 84.082
Número MDL MFCD00003099
Clave InChI FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-4h-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 1-amino-1,3,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, 4-amino, 1-amino-1h-1,3,4-triazole, 4-amino-1,2,4 4h-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-ylamine, 1-amino-1,4-triazole, 4-amino-1,4-triazole
PubChem CID 11432
Nombre IUPAC 1,2,4-triazol-4-amina
SMILES C1=NN=CN1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1,2,4-triazole
Punto de fusión 83°C to 88°C
Cantidad 100 g
Beilstein 107563
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.08
Porcentaje de pureza 99%