Learn More
4-Amino-1,2,2,6,6-pentametilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10546451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10546451 1 g Frasco de vidrio 1 g
10285911 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10546451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335940010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40327-96-6 | C10H24N2 | 172.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40327-96-6
Fórmula molecular C10H24N2
Peso molecular (g/mol) 172.32
Número MDL MFCD01861832
Clave InChI CGXOAAMIQPDTPE-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-aminopiperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinamine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylamine, 4-ammo-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 4-piperidinamine,1,2,2,6,6-pentamethyl, 1,2,-2,6,6-pentamethyl-4-aminopiperidine, 1,2,2,6,6,-pentamethyl-4-aminopiperidine, 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidine, 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethyl piperidine, 97+%
PubChem CID 693792
Nombre IUPAC 1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-amina
SMILES C[NH+]1C(C)(C)CC([NH3+])CC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 215°C to 218°C
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4795 to 1.4815
Cantidad 1 g
Beilstein 22, II, 321
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido