Learn More
Clorhidrato de 4-amidinopiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498893 25 g 25 g
11478893 1 g 1 g
11488893 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498893 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11050.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6345-27-3 | C6H8ClN3 | 157.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6345-27-3
Fórmula molecular C6H8ClN3
Peso molecular (g/mol) 157.60
Número MDL MFCD00040385
Clave InChI IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride
PubChem CID 2776844
Nombre IUPAC piridina-4-carboximidamida; clorhidrato
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amidinopyridine hydrochloride
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3562678
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.