Learn More
Cloruro de 4-aliloxibenzoil, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10197153 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10197153 1 g Frasco de vidrio 1 GR
1 options
Código de producto. 10197153 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390400010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Allyloxybenzoyl chloride
CAS 36844-51-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1550g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H9ClO2
Fórmula lineal CH2CHCH2OC6H4COCl
Número MDL MFCD09744024
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.155
Sinónimo 4-allyloxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-2-propen-1-yloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzoyl chloride, p-allyloxybenzoyl chloride, 4-allyloxy benzoyl chloride, 4-2-propenyloxy benzoyl chloride, 4-allyloxy benzoic acid chloride, 4-prop-2-en-1-oxy benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-propen-1-yloxy
Clave InChI WYMVIVUKHYHNBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 4-prop-2-enoxibenzoil
Peso molecular (g/mol) 196.63
PubChem CID 11790137
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.63
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de fusión baja
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Allyloxybenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.