Learn More
4-Aliloxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10794174 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10794174 25 g Frasco de vidrio 25 g
10714004 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10794174 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391810250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 40663-68-1 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40663-68-1
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00014133
Clave InChI TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-allyloxybenzaldehyde, 4-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-propenyloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzaldehyde, 4-prop-2-enyloxybenzaldehyde, 4-allyloxybenzaldehyd, acmc-20ampt
PubChem CID 95942
Nombre IUPAC 4-prop-2-enoxibenzaldehído
SMILES C=CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Allyloxybenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Punto de ebullición 150°C to 152°C (18.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2CHCH2OC6H4CHO
Índice de refracción 1.5660 to 1.568
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Allyloxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.