Learn More
4-Aliloxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10714004 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10714004 5 g Frasco de vidrio 5 g
10794174 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10714004 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391810050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 40663-68-1 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40663-68-1
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00014133
Clave InChI TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-allyloxybenzaldehyde, 4-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-propenyloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzaldehyde, 4-prop-2-enyloxybenzaldehyde, 4-allyloxybenzaldehyd, acmc-20ampt
PubChem CID 95942
Nombre IUPAC 4-prop-2-enoxibenzaldehído
SMILES C=CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Allyloxybenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Punto de ebullición 150°C to 152°C (18.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2CHCH2OC6H4CHO
Índice de refracción 1.5660 to 1.568
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Allyloxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.