Learn More
4-Aliloxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414834 50 g 50 g
11404834 10 g 10 g
11424834 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414834 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13773.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 40663-68-1 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
4-Allyloxybenzaldehyde is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-aliloxibenzaldehído se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar un una atmósfera inerte. Proteger de la humedad y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40663-68-1
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00014133
Clave InChI TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-allyloxybenzaldehyde, 4-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-propenyloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzaldehyde, 4-prop-2-enyloxybenzaldehyde, 4-allyloxybenzaldehyd, acmc-20ampt
PubChem CID 95942
Nombre IUPAC 4-prop-2-enoxibenzaldehído
SMILES C=CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Allyloxybenzaldehyde
Densidad 1.058
Punto de ebullición 150°C to 152°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5695
Cantidad 50 g
Beilstein 2206924
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Immiscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%