Learn More
4-Allylcatechol, MedChemExpress
Código de producto. 16479238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479238 10 mg 10 miligramos
16421658 5 mg 5 miligramos
16413936 25 mg 25 miligramos
16412579 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1887
MedChemExpress 4-Allylcatechol (4-Allylpyrocatechol, Hydroxychavicol) is an intermediate to synthetic safrole.
4-Allylcatechol (4-Allylpyrocatechol, Hydroxychavicol) is an intermediate to synthetic safrole.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Allylcatechol
CAS 1126-61-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Hydroxychavicol 4-Allylpyrocatechol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (665.91 mM)
SMILES OC1=CC=C(CC=C)C=C1O
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.17
Porcentaje de pureza 98.48%
Grado Research
Forma física Solid