Learn More
4-Alilanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470917 100 g 100 g
11460917 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23311.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 140-67-0 | C10H12O | 148.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-67-0
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.205
Número MDL MFCD00008653
Clave InChI ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo estragole, 4-allylanisole, p-allylanisole, tarragon, methyl chavicol, 1-allyl-4-methoxybenzene, estragol, esdragol, esdragole, esdragon
PubChem CID 8815
ChEBI CHEBI:4867
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-prop-2-enilbenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Allylanisole
Densidad 0.965
Punto de ebullición 215°C to 216°C
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 100 g
Beilstein 1099454
Índice Merck 14,3705
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 98%