Learn More
4-Alilanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10570692 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10570692 5 g Frasco de vidrio 5 g
10765931 25 g Frasco de vidrio 25 g
10030570 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10570692 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102880050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 140-67-0 | C10H12O | 148.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-67-0
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.2
Número MDL MFCD00008653
Clave InChI ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo estragole, 4-allylanisole, p-allylanisole, tarragon, methyl chavicol, 1-allyl-4-methoxybenzene, estragol, esdragol, esdragole, esdragon
PubChem CID 8815
ChEBI CHEBI:4867
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-prop-2-enilbenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Allylanisole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 215°C to 216°C
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2C6H4OCH3
Índice de refracción 1.5205 to 1.5225
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 571
Índice Merck 15, 3760
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Allylanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.