Learn More
Acetato de 4-alil-estrona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Allyl-estrone Acetate |
| CAS | 56931-53-4 |
| Fórmula molecular | C23H28O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Allyl-3-hydroxy-estra-1,3,5(10)-trien-17-one Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28O3/c1-4-5-19-16-6-7-18-17(15(16)8-10-21(19)26-14(2)24)12-13-23(3)20(18)9-11-22(23)25/h4,8,10,17-18,20H,1,5-7,9,11-13H2,2-3H3/t17-,18-,20+,23+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2c1CC=C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(8R,9S,13S,14S)-13-metil-17-oxo-4-prop-2-enil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 352.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.2038 |