Learn More
4-Alil-5-(2-feniletil)-4H-1,2,4-triazol-3-tiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Allyl-5-(2-phenylethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol |
| CAS | 590376-39-9 |
| Fórmula molecular | C13H15N3S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dihydro-5-(2-phenylethyl)-4-(2-propen-1-yl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15N3S/c1-2-10-16-12(14-15-13(16)17)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h2-7H,1,8-10H2,(H,15,17) |
| SMILES | C=CCN1C(=S)NN=C1CCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-feniletil)-4-prop-2-enil-1H-1,2,4-triazol-5-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 245.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.0987 |