Learn More
Metanosulfonato de 4-alil-2-metoxifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Allyl-2-methoxyphenyl Methanesulfonate |
| CAS | 91971-63-0 |
| Fórmula molecular | C11H14O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Allyl-2-methoxyphenol Methanesulfonate, 2-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)phenol 1-Methanesulfonate, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol Methanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O4S/c1-4-5-9-6-7-10(11(8-9)14-2)15-16(3,12)13/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3 |
| SMILES | COC1=C(C=CC(CC=C)=C1)OS(C)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | metanosulfonato de 4-alil-2-metoxifenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 242.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.06 |