Learn More
4-Alil-2,6-dimetoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439457 25 g 25 g
11419457 1 g 1 g
11429457 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21981.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6627-88-9 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol is used as a flavoring agent or adjuvant. Also used to produce 2,6-Dimethoxy-4-propyl-phenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-alil-2,6-dimetoxifenol se utiliza como agente saborizante o adyuvante. También se emplea para producir 2,6-dimetoxi-4-propil-fenol.
Solubilidad
Soluble en grasas. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6627-88-9
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00008655
Clave InChI FWMPKHMKIJDEMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol, methoxyeugenol, 4-allylsyringol, phenol, 2,6-dimethoxy-4-2-propenyl, 2,6-dimethoxychavicol, phenol, 4-allyl-2,6-dimethoxy, unii-8vf00ywp89, 2,6-dimethoxy-4-allylphenol, 2,6-dimethoxy-4-prop-2-en-1-yl phenol, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyallylbenzene
PubChem CID 226486
ChEBI CHEBI:86562
Nombre IUPAC 2,6-dimetoxi-4-prop-2-enilfenol
SMILES COC1=CC(CC=C)=CC(OC)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
Densidad 1.092
Punto de ebullición 168°C to 169°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.548
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in fats. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%