Learn More
4-Alil-1,6-heptadien-4-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485546 50 g 50 g
11465546 2.5 g 2.50 g
11475546 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20703.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10202-75-2 | C10H16O | 152.237 g/mol
A highly diastereoselective synthesis of homoallylic alcohols bearing up to two adjacent quaternary centers was achieved using these polysubstituted allylic reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se logró una síntesis altamente diastereoselectiva de alcoholes homoalílicos que portaban hasta dos centros cuaternarios adyacentes utilizando estos reactivos alílicos polisustituidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10202-75-2
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.237
Número MDL MFCD00039829
Clave InChI SUXQWOWVXDXQSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-allyl-1,6-heptadien-4-ol, triallylcarbinol, 4-allylhepta-1,6-dien-4-ol, 4-allyl-1,6-heptadiene-4-ol, 1,6-heptadien-4-ol, 4-2-propenyl, 4-prop-2-en-1-yl hepta-1,6-dien-4-ol, triallyl carbinol, acmc-1byg9, 4-allyl-hepta-1,6-dien-4-ol, 1,6-heptadien-4-ol,4-2-propen-1-yl
PubChem CID 139107
Nombre IUPAC 4-Prop-2-enilhepta-1,6-dien-4-ol
SMILES C=CCC(CC=C)(CC=C)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 99%