Learn More
4-Acriloilmorfolina, 98+%, estabilizada con 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307816 5 g 5 g
11317816 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12947.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5117-12-4 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5117-12-4
Fórmula molecular C7H11NO2
Peso molecular (g/mol) 141.17
Número MDL MFCD00047413
Clave InChI XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acryloylmorpholine, 1-morpholinoprop-2-en-1-one, n-acrylylmorpholine, n-acryloylmorpholine, morpholine, 4-1-oxo-2-propenyl, poly acryloylmorpholine, acryloylmorpholine, acryloyl morpholine, 1-morpholin-4-yl prop-2-en-1-one, unii-k0y58p61ja
PubChem CID 98723
Nombre IUPAC 1-morfolin-4-ilprop-2-es-1-ona
SMILES C=CC(=O)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acryloylmorpholine
Nombre de nota stabilized with 4-methoxyphenol
Punto de fusión -8°C
Densidad 1.12
Punto de ebullición 158°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 127°C (260°F)
Índice de refracción 1.509
Cantidad 5 g
Beilstein 119302
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.17
Porcentaje de pureza ≥98%