Learn More
4-acetiltiobutironitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetylthiobutyronitrile |
| CAS | 4781-82-2 |
| Fórmula molecular | C6 H9 N O S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NOS/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)SCCCC#N |
| Nombre IUPAC | Etanotioato de S-(3-cianopropilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 143.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0405 |