Learn More
4-Acetiltetrahidropirano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481769 250 mg 250 miligramos
15471769 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15481769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64522.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 137052-08-5 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137052-08-5
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.171
Número MDL MFCD08704647
Clave InChI VNMXIOWPBADSIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanone, 1-oxan-4-yl ethan-1-one, 1-oxan-4-yl ethanone, 4-acetyltetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylethanone, 4-acetyltetrahydro-4h-pyran, 4-acetyltetrahydro-2h-pyran, 1-tetrahydropyran-4-ylethanone, 1-tetrahydro-pyran-4-yl-ethanone, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethan-1-one
PubChem CID 9877365
Nombre IUPAC 1-(oxan-4-il)etanona
SMILES CC(=O)C1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetyltetrahydropyran
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.024 g/mL
Punto de ebullición 90°C to 94°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.453
Cantidad 250 mg
Beilstein 109587
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido